Merck
S3139
Sigma-Aldrich
リン酸ナトリウム 一塩基性
BioReagent, for molecular biology, anhydrous, ≥98%
別名:
オルトリン酸二水素一ナトリウム, リン酸一ナトリウム, リン酸二水素ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaH2PO4
CAS番号:
分子量:
119.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
38070208
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
グレード
anhydrous
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
テクニック
activity assay: suitable
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
溶解性
H2O: complete 100 mg/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤40 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤30 ppm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
DNase, RNase and protease, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸ナトリウムは、水酸化ナトリウムとリン酸の塩です。分子生物学用途のバッファーとして広く使用されています。
アプリケーション
一塩基性リン酸ナトリウムは、分子生物学用途のバッファーとして広く使用されています。コレステロールアッセイ反応バッファー およびmiRNAマイクロアレイの製造において重要な成分です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S3139-500G:4548173210452
S3139-250G:4548173210445
S3139-BULK:
S3139-1KG:4548173210438
S3139-VAR:
S3139-EW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chang-Gong Liu et al.
Methods (San Diego, Calif.), 44(1), 22-30 (2007-12-26)
After 12 years from its first application, microarray technology has become the reference technique to monitor gene expression of thousands of genes in the same experiment. In the past few years an increasing amount of evidence showed the importance of
Andrew D Pucker et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(6), 2949-2954 (2010-01-22)
The purpose of this work was to develop an enzymatic method of quantification of cholesterol and cholesterol esters derived from contact lenses, both in vitro and ex vivo. Lotrafilcon B (O2 Optix; CIBA Vision, Inc., Duluth, GA) and galyfilcon A
Louise Thines et al.
Bio-protocol, 10(5), e3542-e3542 (2021-03-05)
Superoxide dismutases (SODs) act as a primary defence against reactive oxygen species (ROS) by converting superoxide anion radicals (O2 -) into molecular oxygen (O2) and hydrogen peroxide (H2O2). Members of this enzyme family include CuZnSODs, MnSODs, FeSODs, and NiSODs, depending
Antje Dittmann et al.
Molecular systems biology, 15(8), e8849-e8849 (2019-08-30)
Obesity-associated type 2 diabetes and accompanying diseases have developed into a leading human health risk across industrialized and developing countries. The complex molecular underpinnings of how lipid overload and lipid metabolites lead to the deregulation of metabolic processes are incompletely
Menglin Liu et al.
Nature communications, 10(1), 2126-2126 (2019-05-11)
Repair of the endothelial cell barrier after inflammatory injury is essential for tissue fluid homeostasis and normalizing leukocyte transmigration. However, the mechanisms of endothelial regeneration remain poorly understood. Here we show that the endothelial and hematopoietic developmental transcription factor Sox17