Merck
340723
Sigma-Aldrich
2,6-ジブロモ-4-フルオロアニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C6H2(F)NH2
CAS番号:
分子量:
268.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(Br)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2FN/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H,10H2
InChI Key
VHPLZFGCNLDYQH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline was employed in the asymmetric synthesis of prostaglandin D2 receptor antagonist for the treatment of allergic rhinitis.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
340723-100G:
340723-BULK:
340723-25G:
340723-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kevin R Campos et al.
The Journal of organic chemistry, 70(1), 268-274 (2004-12-31)
An asymmetric synthesis was developed for the production of a prostaglandin D(2) receptor antagonist for the treatment of allergic rhinitis. The stereogenic center was set using asymmetric allylic alkylation chemistry, and the core of the structure was constructed via Pd-catalyzed