Merck
304352
Sigma-Aldrich
2,3,4-トリフルオロアニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,280
¥4,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,280
About This Item
化学式:
F3C6H2NH2
CAS番号:
分子量:
147.10
Beilstein:
3245609
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
92 °C/48 mmHg (lit.)
密度
1.393 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H4F3N/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
InChI Key
WRDGNXCXTDDYBZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Study on synthesis of 2,3,4-trifluoroaniline was reported.[1]
アプリケーション
2,3,4-Trifluoroaniline was used in preparation of diethyl 2-(2,3,4-trifluoro)-phenylaminomethylene malonate.[2]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
304352-5G:
304352-VAR:
304352-25G:
304352-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Study on Synthesis of 2, 3, 4-Trifluoroaniline.
Tai-biaoZ, et al.
Fine Chemicals / ????, Z1-Z1 (2007)
Thermochemical reaction of 7-azido-1-ethyl-6, 8-difluoroquinolone-3-carboxylate with heterocyclic amines. An expeditious synthesis of novel fluoroquinolone derivatives.
Leyva S and Leyva E.
Tetrahedron, 63(9), 2093-2097 (2007)