アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
solid
密度
1.840 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C(Br)CCBr
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-9-5(8)4(7)2-3-6/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
DQHIGEQXJBMKKY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
34075-10ML:
34075-BULK:
34075-VAR:
34075-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)