Merck
340235
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Methyl-4-(trichloromethyl)-2-oxetanone
98%
別名:
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-methyl-4,4,4-trichlorobutyric acid β-lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5Cl3O2
CAS番号:
分子量:
203.45
Beilstein:
5730854
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]26/D +6.0°, c = 2 in ethanol
bp
120 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
43-44 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES記法
C[C@@]1(CC(=O)O1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H5Cl3O2/c1-4(5(6,7)8)2-3(9)10-4/h2H2,1H3/t4-/m1/s1
InChI Key
MIYJBPXTAZJPGX-SCSAIBSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(R)-(+)-4-Methyl-4-(trichloromethyl)-2-oxetanone may be used in the preparation of (S)-citramalic acid.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
340235-VAR:
340235-25G:
340235-BULK:
340235-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A highly efficient synthesis of (R)-and (S)-citramalic acid.
Staring EGJ, et al.
Rec. Trav. Chim., 105(10), 374-375 (1986)