アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.572 (lit.)
bp
173-176 °C (lit.)
密度
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
InChI Key
YYJBWYBULYUKMR-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
337021-VAR:
337021-BULK:
337021-1G:
337021-5G:
試験成績書(COA)