Merck
106224
Sigma-Aldrich
3-ブロモチオフェン
97%
別名:
3-チエニルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,900
25 G
¥20,700
100 G
¥31,700
¥4,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,900
25 G
¥20,700
100 G
¥31,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3BrS
CAS番号:
分子量:
163.04
Beilstein:
105338
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.591 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccsc1
InChI
1S/C4H3BrS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
InChI Key
XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-ブロモチオフェンは、次の物質を合成するための反応物として使用できます。
  • ホウ素化とそれに続く鈴木カップリングによる3,3-ビチオフェンの合成。[1]
  • グリニャール試薬とのNiDPPP++触媒クロスカップリングによる3-アルキルチオフェンの合成。[2]
  • ヘキサン中でn-ブチルリチウムで処理して行う3-リチオチオフェンの合成。[3]
  • チエニレンα,ω−ジフォルミル−α−オリゴチオフェン[4]誘導体の合成。
  • 二酢酸ヨードベンゼンが媒介するN-アリールメタンスルホンアミドとの2位におけるカップリングによる、N-(2-(3-ブロモチオフェン-2-イル)フェニル)メタンスルホンアミドの合成(178721)。[5]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
106224-VAR:
106224-25G:
106224-BULK:
106224-5G:
106224-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cyclopalladated ferrocenylimine: a highly effective catalyst for the borylation/suzuki coupling reaction
Ning Ma, et al.
Tetrahedron, 63, 4625-4625 (2007)
Room temperature stable 3-lithiothiophene: a facile synthesis of 3-functional thiophenes.
Wu X, et al.
Tetrahedron Letters, 35(22), 3673-3674 (1994)
Alexandre Jean et al.
Organic letters, 9(13), 2553-2556 (2007-05-29)
Oxidation of N-aromatic methanesulfonamides with iodobenzene diacetate in the presence of substituted thiophene promotes interesting coupling reactions in moderate to good yields.
A convenient synthesis of 3-alkylthiophenes.
Pham CV, et al.
Synthetic Communications, 16(6), 689-696 (1986)
M Zangoli et al.
Nanoscale, 9(26), 9202-9209 (2017-06-27)
We report that nanoparticles prepared from appropriately functionalized polythiophenes once administered to live cells can acquire phototransduction properties under illumination, becoming photoactive sites able to absorb visible light and convert it to an electrical signal through cell membrane polarization. Amine-reactive