Merck
336718
Sigma-Aldrich
臭化カドミウム 四水和物
98%
別名:
Cadmium dibromide tetrahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CdBr2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
344.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cadmium
SMILES記法
O.O.O.O.Br[Cd]Br
InChI
1S/2BrH.Cd.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cadmium bromide tetrahydrate can be used in the synthesis of cadmium zinc sulfate (CdZnS) based on quantum dots. It can also be used in the synthesis of coordination polymers, which can be used as second-order non-linear optical (NLO) materials.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
336718-VAR:
336718-BULK:
336718-50G:4548173136813
336718-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Aqueous synthesis of Cu-doped CdZnS quantum dots with controlled and efficient photoluminescence
Yakoubi A, et al.
Journal of Luminescence, 175(2), 193-202 (2016)
Crystal structure of catena-poly [[cadmium (II)-di-\mu2-bromido-\mu2-l-proline-\kappa2O: O?] monohydrate]
Sathiskumar S, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 71(2), 217-219 (2015)
Marion Dufour et al.
ACS nano, 13(5), 5326-5334 (2019-04-13)
Zinc blende II-VI semiconductor nanoplatelets (NPLs) are defined at the atomic scale along the thickness of the nanoparticle and are initially capped with carboxylates on the top and bottom [001] facets. These ligands are exchanged on CdSe NPLs with halides
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。