蒸気圧
1 mmHg ( 210.9 °C)
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
crystalline
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
405 °C/1 atm (lit.)
mp
551 °C (lit.)
溶解性
ethanol: slightly soluble(lit.)
methanol: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
N.I
InChI
1S/HI.H3N/h1H;1H3
InChI Key
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203467-VAR:
203467-50G:4548173986425
203467-BULK:
203467-10G:4548173986418