Merck
336386
Sigma-Aldrich
trans-3-フランアクリル酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O3
CAS番号:
分子量:
138.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
155-158 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccoc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9)/b2-1+
InChI Key
JHAPZUDWRRBZHZ-OWOJBTEDSA-N
アプリケーション
トランス-3-フランアクリル酸は、マウス血清の免疫アッセイにおいてcis-ウロカニン酸を検出するために使用されました。[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
336386-5G:
336386-VAR:
336386-BULK:
336386-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A M Moodycliffe et al.
Immunology, 79(4), 667-672 (1993-08-01)
Cis-urocanic acid (cis-UCA), which is formed from the naturally occurring trans-isomer on ultraviolet (UV) irradiation, has been suggested as a photoreceptor for and mediator of the suppressive effects of UV irradiation on systemic immune responses. Trans-UCA is located predominantly in