Merck
ESYNTH010
Sigma-Aldrich
SynLectro Stainless Steel Electrode
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
81141502
NACRES:
NB.61
サイズ
3 mm × 20 mm × 60 mm
詳細
SynLectro Stainless Steel Electrode is a 3x20x60 mm electrode designed for use with the SynLectro Electrolysis Platform for synthetic electrochemistry.
SynLectro Electrolysis Platform
The SynLectro Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
法的情報
SynLectro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Learn about our new SynLectro™ Electrolysis Platform that has been designed to simplify and standardize electrochemical organic synthesis at research and batch scale.
研究スケールとバッチスケールの電気化学的有機合成を簡略化し、標準化するためにデザインされた新しいSynLectro™ 有機電解合成プラットフォームをご覧ください。