Merck
335762
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-4-ブチルベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3C6H4Br
CAS番号:
分子量:
213.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.53 (lit.)
密度
1.208 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
CCCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H13Br/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3
InChI Key
BRGVKVZXDWGJBX-UHFFFAOYSA-N
詳細
Phosphite or phosphine oxide ligand catalyzed Suzuki-Miyaura reaction of 2-pyridyl boron derivatives with 1-bromo-4-butylbenzene has been reported.[1]
アプリケーション
1-Bromo-4-butylbenzene was used in the preparation of:
  • 4-(4-butylphenyl)-2-methylbut-3-yn-2-ol[2]
  • teraaza- and hexaazacyclophane[3]
  • 4-butyltriphenylamine, monomer required for the preparation of poly(4-butyltriphenylamine)[4]
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
335762-BULK:
335762-VAR:
335762-25G:
335762-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A general and efficient method for the Suzuki-Miyaura coupling of 2-pyridyl nucleophiles.
Kelvin L Billingsley et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(25), 4695-4698 (2008-05-21)
Irena Kulszewicz-Bajer et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(9), 1362-1368 (2009-02-19)
Teraaza- and hexaazacyclophanes have been synthesized via a one-step palladium catalyzed amination reaction. The chemical oxidation of cyclophanes leads to the formation of radical cations, the presence of which was manifested by the appearance of new bands in UV-Vis-NIR and
Preparation of poly (4-butyltriphenylamine) particles by chemical oxidative dispersion polymerization.
Fujioka M, et al.
Coll. Polymer Sci., 286(3), 313-318 (2008)
Synthesis and characterization of the multi-photon absorption and excited-state properties of a neat liquid 4-propyl 4'-butyl diphenyl acetylene
Khoo LC, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(40), 7525-7525 (2009)