Merck
319880
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-4-プロピルベンゼン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,850
¥8,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,850
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2C6H4Br
CAS番号:
分子量:
199.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
密度
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
CCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7H,2-3H2,1H3
InChI Key
NUPWGLKBGVNSJX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
319880-5G:
319880-VAR:
319880-25G:
319880-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)