Merck
333611
Sigma-Aldrich
6-Phenyl-1-hexanol
97%
別名:
Benzenehexanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5(CH2)6OH
CAS番号:
分子量:
178.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
154-155 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O/c13-11-7-2-1-4-8-12-9-5-3-6-10-12/h3,5-6,9-10,13H,1-2,4,7-8,11H2
InChI Key
FDXBUMXUJRZANT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
333611-BULK:
333611-VAR:
333611-1G:
333611-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Francisco Torrens
Molecular diversity, 8(4), 365-370 (2004-12-23)
Valence topological charge-transfer (CT) indices are applied to the calculation ofdipole moments. The dipole moments calculated by algebraic and vector semisums of the CT indices are defined. The combination of the CT indices allows the estimation of the dipole moments.
Masahiko Imai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(13), 3788-3795 (2015-04-26)
Obesity is a risk factor associated with several lifestyle-related diseases, for example, diabetes, high blood pressure, hyperlipidemia and cancer. Caffeic acid 2-phenylethyl ester (CAPE, 1), a naturally-occurring compound found in various plants and propolis, which exhibits anti-inflammatory, immunomodulatory and cytotoxic