Merck
663727
Sigma-Aldrich
2,2,2-トリクロロエトキシスルホンアミド
97%
別名:
2,2,2-トリクロロエチル スルファマート, スルファミン酸, 2,2,2-トリクロロエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4Cl3NO3S
CAS番号:
分子量:
228.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
52-58 °C
官能基
chloro
SMILES記法
NS(=O)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl3NO3S/c3-2(4,5)1-9-10(6,7)8/h1H2,(H2,6,7,8)
InChI Key
VOKONKGVTXWZJI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... STS(412)
関連するカテゴリー
アプリケーション
ロジウム触媒(662623)によるC-H結合の分子内アミノ化での窒素源です
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
663727-VAR:
663727-1G:
663727-10G:
663727-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kristin Williams Fiori et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(3), 562-568 (2007-01-18)
Reaction methodology for intermolecular C-H amination of benzylic and 3 degrees C-H bonds is described. This process uses the starting alkane as the limiting reagent, gives optically pure tetrasubstituted amines through stereospecific insertion into enantiomeric 3 degrees centers, displays high
資料
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.