安全性情報
8.18801
Sigma-Aldrich
2,3-Butanediol
(mixture of meso- D- and L-form) for synthesis
別名:
2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
90.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
208-173-6
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
395 °C (DIN 51794)
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3.1-11.4 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
180-182 °C/1013 hPa
mp
18-20 °C
転移温度
flash point 96 °C (DIN 51758)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O[C@H]([C@H](O)C)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4+
InChI Key
OWBTYPJTUOEWEK-ZXZARUISSA-N
アナリシスノート
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.000 - 1.005
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体