Merck
330531
Sigma-Aldrich
1-ナフタレンスルホン酸ナトリウム
technical grade, 80%
別名:
1-ナフタレンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NaO3S
CAS番号:
分子量:
230.22
Beilstein:
3639038
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
80%
フォーム
powder
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
HIEHAIZHJZLEPQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sodium 1-naphthalenesulfonate was employed as a detection reagent to investigate ion-pair high-performance liquid chromatographic retention behavior of copper(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyclopentadecane complex. It was also employed as a stationary liquid phase for resolution of dichlorophenol isomers by GC.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
330531-1KG:
330531-BULK:
330531-VAR:
330531-250G:
330531-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gas-liquid chromatographic resolution of free dichlorophenol isomers on new stationary liquid phases.
Ono, A., and Y. Masuda.
Chromatographia, 17(12), 691-692 (1983)
Ion-Pair High-Performance Liquid Chromatographic Retention Behavior of Copper (II)-1-Oxa-4, 7, 10, 13-tetraazacyclopentadecane Complex.
Chung Y, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 62(3), 336-343 (1999)