Merck
B89507
Sigma-Aldrich
2-(ブチルアミノ)エタンチオール
97%
別名:
2-(Butylamino)ethane-1-thiol, 2-n-Butylaminoethanethiol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3NHCH2CH2SH
CAS番号:
分子量:
133.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4711 (lit.)
bp
112-115 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCNCCS
InChI
1S/C6H15NS/c1-2-3-4-7-5-6-8/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI Key
OUMFAUYLXGTBCX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Photocatalytic oxidation of VX simulant 2-(butylamino)ethanethiol.: This paper investigates the photocatalytic oxidation of 2-(Butylamino)ethanethiol, a simulant for the nerve agent VX. The findings indicate that photocatalytic processes can effectively degrade sulfur-containing compounds, suggesting applications in decontamination and hazardous material management. This research provides insights into the environmental remediation of toxic chemical agents (Vorontsov et al., 2004).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B89507-BULK:
B89507-10G:
B89507-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)