Merck
327220
Sigma-Aldrich
2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥7,710
¥7,710
出荷予定日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥7,710
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(OH)C(CH3)2CH2OH
CAS番号:
分子量:
146.23
Beilstein:
1698098
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥7,710
出荷予定日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
232 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C(O)C(C)(C)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-6(2)7(10)8(3,4)5-9/h6-7,9-10H,5H2,1-4H3
InChI Key
JCTXKRPTIMZBJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
327220-BULK:
327220-1KG:
327220-VAR:
327220-250G:
327220-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fabrian Brenz et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(2), 307-319 (2016-11-29)
Polyesters (PESs) are gaining more importance on the food contact material (FCM) market and the variety of properties and applications is expected to be wide. In order to acquire the desired properties manufacturers can combine several FCM-approved polyvalent carboxylic acids
Akiko Fujita et al.
PloS one, 15(2), e0229269-e0229269 (2020-02-23)
Psychiatric disorders including depression and anxiety comprise a broad range of conditions with different symptoms. We have developed a mouse model of depression/anxiety in mice deficient in the St3gal4 gene. In this study, we performed a comparative analysis of urinary