Merck
198188
Sigma-Aldrich
1,5-ヘキサンジオール
99%
別名:
1,5-Dihydroxyhexane, 1-Methyl-1,5-pentanediol, Hexan-1,5-diol, Hexane-2,6-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,400
5 G
¥59,600
¥20,400
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,400
5 G
¥59,600
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)(CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
118.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,400
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
89-91 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(O)CCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(8)4-2-3-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI Key
UNVGBIALRHLALK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Surface tension and binding constants were studied for 1,5-hexanediol[1].
アプリケーション
  • Metadynamics of polyalcohol dehydration in water: This study provides insights into the dehydration mechanisms of polyalcohols like 1,5-Hexanediol, relevant for understanding their behavior in aqueous environments, useful for drug delivery systems and biomedical applications (Ruiz-Barragan et al., 2015).
  • Direct Copolymerization of CO2 and Diols: This research explores the copolymerization of CO2 with diols including 1,5-Hexanediol, pointing to sustainable polymer production methods that are crucial for material science (Tamura et al., 2016).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
198188-5G:
198188-BULK:
198188-1G:
198188-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of temperature on the surface tension of diluted aqueous solutions of 1, 2-hexanediol, 1, 5-hexanediol, 1, 6-hexanediol and 2, 5-hexanediol.
Fluid Phase Equilibria, 258(1), 67-72 (2007)