Merck
142476
Sigma-Aldrich
2-ブチル-2-エチル-1,3-プロパンジオール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2C[(CH2)3CH3](C2H5)CH2OH
CAS番号:
分子量:
160.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
bp
178 °C/50 mmHg (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)(CO)CO
InChI
1S/C9H20O2/c1-3-5-6-9(4-2,7-10)8-11/h10-11H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
DSKYSDCYIODJPC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ブチル-2-エチル-1,3-プロパンジオールは、二酸単量体(テレフタル酸)とバルク重縮合して、ポリ(エチレンテレフタル酸塩)共重合体を生じます。
アプリケーション
2-ブチル-2-エチル-1,3-プロパンジオールは、ポリエステルの合成に使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
276.8 °F - closed cup
引火点(℃)
136 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
142476-500G:
142476-10G:
142476-VAR:
142476-BULK:
142476-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Structural characterization and thermal properties of poly (ethylene terephthalate) copolymers containing 2-butyl-2-ethyl-1, 3-propanediol.
Kint DPR, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 86(5), 1077-1086 (2002)
Olli Laine et al.
Analytical chemistry, 74(16), 4250-4258 (2002-08-30)
Polyesters prepared from the same diol, 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, but different phthalic acid isomers, phthalic, isophthalic, and terephthalic acid, were characterized by collision-induced dissociation electrospray ionization Fourier transform ion cyclotron resonance (CID-ESI-FT-ICR) and postsource-decay matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (PSD-MALDI-TOF) mass spectrometry. Sodiated