Merck
325287
Sigma-Aldrich
ジクロロ(N,N,N′,N′-テトラメチルエチレンジアミン)亜鉛
98%
別名:
ジクロロ(N,N,N′,N′-テトラメチルエタン-1,2-ジアミン)亜鉛, ZnCl2-TMEDA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥17,200
¥17,200
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥17,200
About This Item
化学式:
[(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2]ZnCl2
CAS番号:
分子量:
252.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,200
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
176-178 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2.2ClH.Zn/c1-7(2)5-6-8(3)4;;;/h5-6H2,1-4H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
WEHCCWCYFYMBQX-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
325287-BULK:
325287-VAR:
325287-25G:
325287-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)