Merck
324876
Sigma-Aldrich
N-(Triphenylphosphoranylidene)aniline
97%
別名:
Anilidenetriphenylphosphorane, Tetraphenylphosphine imide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥32,700
¥32,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥32,700
About This Item
化学式:
(C6H5)3P=NC6H5
CAS番号:
分子量:
353.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥32,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
不純物
<0.5% denatured ethanol
溶解性
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to brown)
官能基
phosphine
SMILES記法
c1ccc(cc1)N=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20NP/c1-5-13-21(14-6-1)25-26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
InChI Key
PTLOPIHJOPWUNN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
N-(Triphenylphosphoranylidene)aniline was reported as a new electrolyte additive for high performance lithium cobalt oxide (LiCoO2) electrodes during high voltage operations in lithium ion batteries.[1]
アプリケーション
The Staudinger Ligation: A High-Yield, Chemoselective, and Mild Synthetic Method
Intermediate for the preparation of isocyanates and isothiocyanates.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
324876-BULK:
324876-5G:
324876-1G:
324876-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N-(triphenylphosphoranylidene) aniline as a novel electrolyte additive for high voltage LiCoO2 operations in lithium ion batteries.
Lee J-N, et al.
Electrochimica Acta, 56(14), 5195-5200 (2011)