Merck
688185
Sigma-Aldrich
(トリフェニルホスホラニリデン)ケテン
別名:
(トリフェニルホスホラニリデン)エテノン, Bestmannイリド, ケテンイリデン(トリフェニル)ホスホラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,700
¥14,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H15OP
CAS番号:
分子量:
302.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
167-173 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
O=C=C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H15OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H
InChI Key
MNASRBWCHRURHY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
環化付加反応、多成分反応、およびドミノ反応など、様々な反応に関与する求核的二炭素ビルディングブロック。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
688185-BULK:
688185-1G:
688185-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organic Syntheses, 82, 140-140 (2005)