Merck
320625
Sigma-Aldrich
エチル 4-オキソシクロへキサンカルボキシラート
97%
別名:
4-(エトキシカルボニル)シクロヘキサノン, エチル シクロヘキサノン-4-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O=)C6H9CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
170.21
Beilstein:
2520501
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
150-152 °C/40 mmHg (lit.)
密度
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ド-パミンアゴニスト[1]とテトラサイクリックジテルペン骨格[2]の合成に用います。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
320625-BULK:
320625-250MG:
320625-1G:
320625-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 35, 417-417 (1994)
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 639-639 (1993)
Tetrahedron Letters, 35, 417-417 (1994)