318019
別名:
アセトフェノン-(メチル-d3)
1 of 10
Sigma-Aldrich
416851
Methyl-d3 trifluoromethane sulfonate
486906
Methyl-d3-triphenylphosphonium bromide
488135
Benzaldehyde-α-d1
175641
無水酢酸-d6
SML3673
Lin28 inhibitor C1632
Millipore
345646
α-D-Galactose-1-phosphate, Dipotassium Salt, Pentahydrate
180076
β-メチルフェネチルアミン
409340
ヨウ化サマリウム(II)
175692
アニリン-2,3,4,5,6-d5
126136
ジエチルメチルマロナート
99 atom % D
99% (CP)
liquid
n20/D 1.5329 (lit.)
202 °C (lit.)
19-20 °C (lit.)
1.055 g/mL at 25 °C
M+3
[2H]C([2H])([2H])C(=O)c1ccccc1
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1D3
KWOLFJPFCHCOCG-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Warning
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
10 - Combustible liquids
WGK 1
168.8 °F - closed cup
76.00 °C - closed cup
第4類:引火性液体 第三石油類 危険等級III 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
318019-1G: 318019-BULK: 318019-10G: 318019-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。