Merck
317969
Fomblin® Y
HVAC 18/8, average mol wt 2,800
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3O[-CF(CF3)CF2O-]x(-CF2O-)yCF3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.79
分子量
average mol wt 2,800
屈折率
n20/D 1.299
粘度
180 cSt(20 °C)(lit.)
密度
1.89 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OC(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)C(F)(F)F
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
独自のペルフルオロポリエーテル真空オイルは、生物学的および化学的に不活性で、耐水性があり、ほとんどの有機溶媒に不溶性です。FOMBLIN Yには優れた誘電特性があり、プラストマー、エラストマー、およびほとんどの金属と幅広い温度範囲に適合します。低い蒸気圧、揮発性、表面張力を示します。高い比重、安定性、耐熱性を示します。317985および317993は粉塵および湿度の含有量が非常に少ないため、高純度アプリケーションに適しています。Fomblin Yを加える前に、古い流体はすべて徹底的に除去してください。
法的情報
Fomblin is a registered trademark of Solvay Solexis S.P.A.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
317969-BULK:
317969-100G:
317969-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)