分子量
2160
特徴
grade 1506
メーカー/製品名
Du Pont
粘度数
(20 °C) (62 mm2/s)
密度
1.88 g/mL at 20 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DuPont Krytox真空ポンプ液は、従来の真空ポンプ油が安全性、廃棄物処理、およびメンテナンスの諸問題を引き起こす用途で使用されます。これらは不燃性なので、ポンプの火災が起こる可能性を排除します。また、無反応性なので、酸素システムで安全に使用できます。これにより、Krytoxは真空ポンプ液として優れた安定性をもたらします。
Krytox真空流体は正確に蒸留されて、低い蒸気圧をもたらし、優れた性能を発揮します。
Krytox真空流体は正確に蒸留されて、低い蒸気圧をもたらし、優れた性能を発揮します。
- 不燃性
- 無反応性
- アセタール基フリー
- リサイクル可能
法的情報
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
Z678449-BULK:
Z678449-500G:
試験成績書(COA)