Merck
316636
Sigma-Aldrich
Potassium fluoride on calcium fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KF · (CaF2)/x
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
for analytical purposes
フォーム
powder
濃度
38.0-44.0% Ca (complexometric)
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Promotes efficient and mild fluorination of a variety of organic bromides and chlorides.[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 791-791 (1986)