Merck
316296
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-フルオロフェノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)OH
CAS番号:
分子量:
191.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.566 (lit.)
bp
79 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.744 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Oc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H4BrFO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
InChI Key
RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Bromo-2-fluorophenol can be used as a starting material for the synthesis of:
  • 4-Bromo-2-fluoro-6-iodoanisole via iodination and methylation.[1]
  • 2-Phenylpyran-4-ones for active cyclooxygenase-2 inhibitor evaluation.[2]
  • 1,4-Disubstituted 3-cyano-2-pyridones.[3]
  • Dicationic imidazolium-based compounds.[4]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
316296-5G:
316296-BULK:
316296-VAR:
316296-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Discovery of 1, 4-disubstituted 3-cyano-2-pyridones: a new class of positive allosteric modulators of the metabotropic glutamate 2 receptor
Cid JM, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 55(5), 2388-2405 (2012)
Dicationic imidazolium-based ionic liquids and ionic liquid crystals with variously positioned fluoro substituents
Li X, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(43), 8232-8238 (2009)
Synthesis and biological evaluation of 2-phenylpyran-4-ones: a new class of orally active cyclooxygenase-2 inhibitors
Caturla F, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 47(15), 3874-3886 (2004)
Efficient and Reliable Iodination and O-Methylation of Fluorinated Phenols
Francke R, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2010(12), 2357-2362 (2010)