Merck
162442
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4-フルオロフェノール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,880
¥6,880
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,880
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)OH
CAS番号:
分子量:
146.55
Beilstein:
1861277
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,880
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.53 (lit.)
bp
88 °C/4 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
密度
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Oc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H
InChI Key
IGYXYGDEYHNFFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Chloro-4-fluorophenol was used in enzymatic production of fluorocatechols[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
162442-BULK:
162442-VAR:
162442-5G:
162442-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inna P Solyanikova et al.
Applied and environmental microbiology, 69(9), 5636-5642 (2003-09-06)
The present study describes the (19)F nuclear magnetic resonance analysis of the conversion of 3-halocatechols to lactones by purified chlorocatechol 1,2-dioxygenase (ClcA2), chloromuconate cycloisomerase (ClcB2), and chloromuconolactone dehalogenase (ClcF) from Rhodococcus opacus 1cp grown on 2-chlorophenol. The 3-halocatechol substrates were