Merck
311367
Sigma-Aldrich
1,4-フェニレンジイソシアニド
97%
別名:
1,4-ジイソシアノベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥39,100
¥39,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥39,100
About This Item
化学式:
C6H4(NC)2
CAS番号:
分子量:
128.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥39,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[C-]#[N+]c1ccc(cc1)[N+]#[C-]
InChI
1S/C8H4N2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H
InChI Key
IXACFSRTSHAQIX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
311367-BULK:
311367-1G:
311367-100MG:
311367-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)