Merck
310913
Sigma-Aldrich
7-ブロモ-1-ヘプタノール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)7OH
CAS番号:
分子量:
195.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
111-112 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.269 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCCCCCBr
InChI
1S/C7H15BrO/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
InChI Key
MMXRRNUXCHUHOE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
7-Bromo-1-heptanol was used in the synthesis of (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-dienoic acid and(9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
310913-5G:
310913-BULK:
310913-1G:
310913-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
O Loreau et al.
Chemistry and physics of lipids, 106(1), 65-78 (2000-07-06)
Several grams of labelled trans linoleic and linolenic acids with high chemical and isomeric purities (>97%) have been prepared for human metabolism studies. A total of 12.5 g of (9Z, 12E)-[1-(13)C]-octadeca-9,12-dienoic acid and 6.3 g of (9Z,12Z, 15E)-[1-(13)C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid were