Merck
310476
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-オキソ-2-テトラヒドロフランカルボン酸
98%
別名:
(R)-γ-カルボキシγ-ブチロラクトン, (R)-5-オキソテトラヒドロ-2-フランカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,200
5 G
¥32,600
¥11,200
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,200
5 G
¥32,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6O4
CAS番号:
分子量:
130.10
Beilstein:
1424499
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,200
在庫数0
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −14°, c = 5 in methanol
光学純度
ee: 97% (GLC)
bp
165-167 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
71-73 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
SMILES記法
OC(=O)[C@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O4/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
InChI Key
QVADRSWDTZDDGR-GSVOUGTGSA-N
詳細
(R)-(−)-5-オキソ-2-テトラヒドロフランカルボキシル酸はフラン類に属し、ヘテロ環状の構成単位とされています。UV/Vis検出用のHPLC誘導体化試薬として使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
310476-1G:
310476-5G:
310476-BULK:
310476-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shinji K Strain et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 33(17), 1401-1409 (2019-05-31)
2-Hydroxyglutarate (2-hg) exists as enantiomers and can readily undergo cyclization to its lactone. Gas chromatography/electron ionization mass spectrometry (GC/EI-MS) has been used to separate 2-hg enantiomers in bodily fluids but the assay cannot simultaneously measure cyclic and acylic 2-hg enantiomers.