Merck
P65851
Sigma-Aldrich
4-Pyridylacetic acid hydrochloride
98%
別名:
4-Pyridineacetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,300
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
173.60
Beilstein:
114124
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
141 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].OC(=O)Cc1ccncc1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
InChI Key
WKJRYVOTVRPAFN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P65851-BULK:
P65851-25G:
P65851-5G:
P65851-VAR:
P65851-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)