Merck
308684
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸無水物/トリフルオロメタンスルホン酸
technical grade, 90%
別名:
トリフルオロアセチルトリフラート, トリフルオロ酢酸トリフルオロメタンスルホン酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥33,590
¥33,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥33,590
About This Item
化学式:
CF3SO3COCF3
CAS番号:
分子量:
246.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥33,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
蒸気圧
400 mmHg ( 21.1 °C)
アッセイ
90%
フォーム
liquid
bp
62-63 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O4S/c4-2(5,6)1(10)13-14(11,12)3(7,8)9
InChI Key
FWJGTOABGBFQNT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
強力なトリフルオロアセチル化剤[1]
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
308684-1G:
308684-5G:
308684-VAR:
308684-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4156-4156 (1987)