Merck
115126
Sigma-Aldrich
10-ウンデシレン酸メチル
96%
別名:
10-ウンデセン酸メチルエステル, ウンデシレン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥4,320
500 ML
¥13,800
¥4,320
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥4,320
500 ML
¥13,800
About This Item
化学式:
CH2=CH(CH2)8CO2CH3
CAS番号:
分子量:
198.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,320
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
密度
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
ester
SMILES記法
COC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
InChI Key
KISVAASFGZJBCY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メチル10-ウンデセノエートは、非環状ジエンのメタセシス(ADMET)による長鎖脂肪族α,ω-ジエンの重合化における連鎖停止剤です。これは、得られるポリエステルの分子量を10~45 kDaの範囲で調整するのに役立ちます[1]
アプリケーション
メチル10-ウンデセンナートは、以下の基質として使用できる不飽和脂肪酸エステルです:
  • ヒドロホルミル化反応による二官能性ポリマー前駆体を調製するため。[2]
  • パラジウム触媒の存在下でアミノカルボニル化によりα,ω-エステルアミドを合成するため。[3]
  • ヒドロシリル化反応により水中でシリコン中空ナノ/微細構造を作成するために、市販のシリコンモノマーである1,3,5,7-テトラメチルシクロテトラシロキサンを修飾するため。[4]
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
115126-500ML:
115126-BULK:
115126-25ML:
115126-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Silicone Nano/Microstructures Obtained in Ionic Polymerization.
Kuzmicz D, et al.
Macromolecular Symposia, 308(1), 43-48 (2011)
Silicone nano/microstructures obtained in ionic polymerization
Macromolecular Symposia, 308(1), 43-48 (2011)
Anastasiya Rybak et al.
ChemSusChem, 1(6), 542-547 (2008-08-15)
The preparation of a long-chain aliphatic alpha,omega-diene from plant oil derivatives and its subsequent polymerization through acyclic diene metathesis (ADMET) is described. The ADMET bulk polymerization of the thus-obtained monomer, undecyl undecenoate, was investigated and optimized by applying ruthenium-based metathesis
Selective formation of ?,?-ester amides from the aminocarbonylation of castor oil derived methyl 10-undecenoate and other unsaturated substrates
Jimenez-Rodriguez C, et al.
Catalysis Science & Technology, 4(8), 2332-2339 (2014)
Improvement of Productivity for Aqueous Biphasic Hydroformylation of Methyl 10-Undecenoate: A Detailed Phase Investigation
Bianga J, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 122(1), 1900317-1900317 (2020)