If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
おすすめの製品
蒸気圧
17 mmHg ( 20 °C)
品質水準
フォーム
beads
カラムサイズ
17 mm × 240 mm
SMILES記法
[Al]21O[Al](O2)O1
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
・安定剤や重合禁止剤(HQ:ヒドロキノン、MEHQ:ヒドロキノンモノメチルエーテル、TBC:4-tert-ブチルカテコール)を、使用前に除去する必要がある用途で有用です。
・カラムは、使用後に廃棄するか※1、新しい充填材料をカラムの約3/4まで満たして再使用できます。(参考:HQ/MEHQカラム詰め替え:約21g、TBCカラム詰め替え:約30g)
・カラム容量概算(濃度が高ければ処理可能なモノマー量は少なくなります)
HQ/MEHQ(100 ppm):約3L
TBC(15 ppm):約4L
・TBCカラムや充填剤については、アクリル酸を含む極性溶媒と一緒に使用することは推奨しておりません。そのような用途には真空蒸留をお勧めします。
【Easy-to-use】
1. 予め充填されたガラスカラムを、少量のモノマーで事前に洗浄することをお勧めします。
2. カラム上部に添加漏斗を固定し、モノマー(または溶媒)を注ぎます。
3. モノマーを滴下する際に、カラムのオーバーフローを防止するために添加速度をモニターします。 モノマーを適切な容器に集めます。
4. 低融点の固体モノマーの場合、使用中はカラムをその融点より高く保ちます。
注意:モノマーを過熱させるとカラム上で重合します。 粘稠モノマーまたは高融点モノマーは、カラムに添加する前に適切な溶媒中に希釈しても構いません。
※1 未使用のカラムは、他の固体化学廃棄物と一緒に廃棄できます。使用後、充填剤またはカラムの処分方法を決定する上で、使用したモノマーの毒性と危険性を考慮する必要があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
306312-BULK:
306312-12EA:
306312-12EA-PW:
306312-1EA:
306312-1EA-PW:
306312-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
An article regarding common FAQs for initiators and stabilizers.
開始剤の選択方法や安定剤除去など、一般的なFAQをまとめました。
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 回答-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
役に立ちましたか?
-
-
Would these work for removal of Topanol A, 2,4-Dimethyl-6-tert-butylphenol CAS Number:1879-09-0?
1 回答-
This product is not tested for removal of Topanol A, but is expected to be suitable. The product is used for inhibitor removal for product 276685. Methacrylic anhydride, which contains 2,000 ppm Topanol A as inhibitor.
役に立ちましたか?
-
-
Which side of the column is the top versus the bottom?
1 回答-
The label is placed at the top of the column and will include the lot number. The column is provided with a cap on each end; these caps would need to be removed when the column is in use, but replaced between uses.
The glass wool plugs are present to hold the beads inside the column. Initially, a small volume of liquid will wet the glass wool. As more volume is added, the column will become saturated and then eventually pass through and out at the bottom of the column.
役に立ちましたか?
-
-
Can Product 306312, Inhibitor removers - Prepacked column for removing hydroquinone and monomethyl ether hydroquinone, be used to remove butylated hydroxytoluene (BHT)?
1 回答-
This inhibitor remover is not intended to remove BHT present in a monomer solution; little, if any, BHT will be removed with this column. Unfortunately, Sigma-Aldrich does not currently offer a inhibitor-remover column that will accomplish this purpose.
役に立ちましたか?
-
-
How much can Product 306312, Inhibitor removers - Prepacked column for removing hydroquinone and monomethyl ether hydroquinone, hold at one time?
1 回答-
This product has a bed volume of approximately 30 mL.
役に立ちましたか?
-
-
Can Product 306312, Inhibitor removers - Prepacked column for removing hydroquinone and monomethyl ether hydroquinone, be used more than once?
1 回答-
This pre-packed inhibitor remover column is meant for single use but can be rinsed and reused. If time will pass between uses, this column can be rinsed with methanol, dried, capped on both ends, and stored in a tightly sealed plastic bag in the freezer at -20°C.
役に立ちましたか?
-
-
What is the flow rate for Product 306312, Inhibitor removers - Prepacked column for removing hydroquinone and monomethyl ether hydroquinone?
1 回答-
According to the manufacturer of this inhibitor removal column, the maximum recommended flow rate is 4 bed volumes (approximately 120 mL) per hour.
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.