Merck
306053
Sigma-Aldrich
メチルシクロヘキサン-d14
99.5 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥66,700
¥66,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥66,700
About This Item
化学式:
C6D11CD3
CAS番号:
分子量:
112.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥66,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
同位体純度
99.5 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.4189 (lit.)
bp
101 °C
mp
-126 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+14
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
InChI Key
UAEPNZWRGJTJPN-OBYKGMMLSA-N
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
306053-1G:4548174007020
306053-VAR:
306053-BULK:
306053-5G:4548174007037
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Origin of multiple phosphorescence emission from p-chlorobenzaldehyde in polycrystallized methylcyclohexane-d14 at 4.2 K.
Lamotte M and Goodman L.
The Journal of Physical Chemistry, 86(17), 3371-3374 (1982)
Anharmonicity and Hydrogen Bonding. The in-plane OH Bending and its Combination with the OH Stretching Vibration.
Asselin M and Sandorfy C.
Canadian Journal of Chemistry, 49(9), 1539-1544 (1971)