Merck
760838
Sigma-Aldrich
Allyl tetraisopropylphosphorodiamidite
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[(CH3)2CH]2N]2POCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
288.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
n20/D 1.467
bp
114-117 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
0.910 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(OCC=C)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H33N2OP/c1-10-11-18-19(16(12(2)3)13(4)5)17(14(6)7)15(8)9/h10,12-15H,1,11H2,2-9H3
InChI Key
ZTEGHJIXOZLSOH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Allyl tetraisopropylphosphorodiamidite may be used in the total synthesis of (−)-tetrahydrolipstatin[1], dolabelide C[2], (-)-salicylihalamides A and B.[3]
Phosphitylation agent used in the preparation of oligonucleotides. Selective deallylation is accomplished by palladium catalysis.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.0 °F
引火点(℃)
86.67 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
760838-BULK:
760838-5G:
760838-VAR:
760838-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A concise, phosphate-mediated approach to the total synthesis of (?)-tetrahydrolipstatin.
Venukadasula PK, et al.
Organic Letters, 12(7), 1556-1559 (2010)
Total synthesis of dolabelide C: a phosphate-mediated approach.
Hanson PR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(11), 4358-4370 (2011)
Phosphate Tether-Mediated Approach to the Formal Total Synthesis of (?)-Salicylihalamides A and B.
Chegondi R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(10), 3909-3916 (2011)