Merck
M072000
Sigma-Aldrich
2-シアノエチル N,N-ジイソプロピルクロロホスホルアミダイト
別名:
クロロ(ジイソプロピルアミノ)-β-シアノエトキシホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NP(Cl)OCH2CH2CN
CAS番号:
分子量:
236.68
Beilstein:
3588525
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品M072000は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥97.0% (31P-NMR)
フォーム
liquid
clear to very slightly hazy colorless
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)OCCC#N
InChI
1S/C9H18ClN2OP/c1-8(2)12(9(3)4)14(10)13-7-5-6-11/h8-9H,5,7H2,1-4H3
InChI Key
QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite is a monochloridite phosphorylation reagent used for DNA synthesis.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M072000-C:
M072000-5G:4548173912387
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Abdelaziz Al Ouahabi et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(16), 5629-5635 (2015-04-09)
Sequence-defined non-natural polyphosphates were prepared using iterative phosphoramidite protocols on a polystyrene solid support. Three monomers were used in this work: 2-cyanoethyl (3-dimethoxytrityloxy-propyl) diisopropylphosphoramidite (0), 2-cyanoethyl (3-dimethoxytrityloxy-2,2-dimethyl-propyl) diisopropylphosphoramidite (1), and 2-cyanoethyl (3-dimethoxytrityloxy-2,2-dipropargyl-propyl) diisopropylphosphoramidite (1'). Phosphoramidite coupling steps allowed rapid synthesis