Merck
304190
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-シクロペンテン-1-オン
98%
別名:
2-Methyl-2-cyclopentene-1-one, 2-Methyl-2-cyclopentenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,600
5 G
¥40,050
¥13,600
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,600
5 G
¥40,050
About This Item
化学式:
CH3C5H5(=O)
CAS番号:
分子量:
96.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,600
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
158-161 °C (lit.)
密度
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CCCC1=O
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h3H,2,4H2,1H3
InChI Key
ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-メチル-2-シクロペンテン-1-オンと1-エテニルヒドロナフタレンとのDiels-Alder反応が研究されました。[1]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
304190-VAR:
304190-25G:
304190-1G:
304190-5G:
304190-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regiochemistry of the Diels-Alder Reaction of 1-Ethenyl-hydronaphthalenes and 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one.
Minuti L, et al.
Synthetic Communications, 22(11), 1535-1540 (1992)