Merck
303933
Sigma-Aldrich
3-ブチルピリジン
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N
CAS番号:
分子量:
135.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
80-81 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCc1cccnc1
InChI
1S/C9H13N/c1-2-3-5-9-6-4-7-10-8-9/h4,6-8H,2-3,5H2,1H3
InChI Key
QSNMFWFDOFQASV-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Butylpyridine is major component of volatile oil isolated from aerial parts of Pavonia odorata.[1]
アプリケーション
3-Butylpyridine was used in preparation of series of manganese-salen (salen = N,N′-bis(salicylidene)ethylenediamine) complexes.[2] It was also used as starting material for the synthesis of 3-butylisonicotinic acid.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
303933-VAR:
303933-BULK:
303933-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ピリジン anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
270970
ピリジン
Yusei Kashima et al.
Journal of oleo science, 63(2), 149-158 (2014-01-21)
The chemical composition of volatile oil obtained from aerial parts of Pavonia odorata were investigated using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Its aroma-active compounds were identified using gas chromatography-olfactometry (GC-O) and aroma extraction dilution analysis (AEDA). In order to determine the
Studies in the pyridine series. XIV. Novel procedures of preparing 3-butylisonicotinic acid.
Ferles M and Jankovsky M.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 31(7), 3008-3011 (1966)
Thermal properties and crystal structures of manganese (III)-salen complexes with the Tf2 N anion [Tf2 N= bis (trifluoromethanesulfonyl) amide)].
Okuhata M and Mochida T.
Polyhedron, 43(1), 153-158 (2012)