Merck
302759
Sigma-Aldrich
ベンジルマグネシウムクロリド 溶液
1.0 M in diethyl ether
別名:
(Phenylmethyl)magnesium chloride, Benzylchloromagnesium, Chloro(phenylmethyl)magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥11,500
800 ML
¥46,600
¥11,500
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥11,500
800 ML
¥46,600
About This Item
化学式:
C6H5CH2MgCl
CAS番号:
分子量:
150.89
Beilstein:
878506
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,500
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.794 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
Cl[Mg]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化ベンジルマグネシウムは、有機合成で頻繁に使用される多用途のグリニャール試薬です。さまざまなアルコール、アミン、ケトンを合成するための、カルボニル化合物、ニトリル、エポキシド、ハロゲン化アルキルとの付加反応の試薬として使用できます。また、還元、クロスカップリング、アリル化、アルキル化反応にも使用されます。
アプリケーション
塩化ベンジルマグネシウム溶液(ジエチルエーテル中 1.0 M)は、目的のスルホン酸官能化アルコキシシランの合成に必要なベンジル基を提供するため、試薬として使用されます。スチレニルマグネシウムクロリドを形成するためのスチレンのアニオン重合にも使用され、さらにポリオレフィン-ブロック-ポリスチレンブロックコポリマーの合成における開始剤としても使用されます。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
302759-VAR:
302759-100ML:4548173132198
302759-800ML:4548173132204
302759-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)