Merck
300993
Sigma-Aldrich
2-ピラジンカルボン酸銅(II)
97%
別名:
2-ピラジンカルボン酸 銅(II)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6CuN4O4
CAS番号:
分子量:
309.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(O[Cu]OC(=O)c1cnccn1)c2cnccn2
InChI
1S/2C5H4N2O2.Cu/c2*8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;/h2*1-3H,(H,8,9);/q;;+2/p-2
InChI Key
CPDQQOYHCXKRBR-UHFFFAOYSA-L
詳細
Copper(II) 2-pyrazinecarboxylate is also referred as Cu(II)(2-pyrazinecarboxylate)2.[1]
アプリケーション
Copper(II) 2-pyrazinecarboxylate was used in preparation of Ag[Cu(2-pyrazinecarboxylate)2](H2O)(NO3), a Cu(II)Ag(I) mixed-metal coordination polymer.[1] It was also used in synthesis of catena(bis3-iodo)-(μ2-pyrazine)-di-copper (I)).[2]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
300993-25G:
300993-5G:4548173936352
300993-VAR:
300993-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and crystal structure of the two-dimensional coordination polymer catena (bis (?3-iodo)-(? 2-pyrazine)-di-copper (I)).
Goforth AM, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 33(4), 303-306 (2003)
Synthesis and characterization of a novel copper (II)? silver (I) mixed-metal coordination polymer: Ag [Cu (2-pyrazinecarboxylate)< sub> 2</sub>](H< sub> 2</sub> O)(NO< sub> 3</sub>).
Dong Y-B, et al.
Solid State Sciences, 2(3), 335-341 (2000)