Merck
298875
Sigma-Aldrich
L-Threitol
99%
別名:
(2S,3S)-1,2,3,4-Butanetetrol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,700
¥21,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,700
About This Item
化学式:
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
CAS番号:
分子量:
122.12
Beilstein:
1719754
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +14°, c = 2 in ethanol
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES記法
OC[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI Key
UNXHWFMMPAWVPI-IMJSIDKUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
298875-BULK:
298875-1G:
298875-250MG:
298875-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2