Merck
W481911
Sigma-Aldrich
meso-エリトリトール
≥99%, FG
別名:
1,2,3,4-ブタンテトロール, meso-1,2,3,4-テトラヒドロキシブタン, i-エリトリトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
CAS番号:
分子量:
122.12
FEMA番号:
4819
Beilstein:
1719753
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
E番号:
E 968
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥99%
bp
329-331 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI Key
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Tas1r3遺伝子の対立遺伝子変異は、この糖アルコールに対する行動的味覚応答に影響することから、T1R3レセプターリガンドであることを示唆しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
W481911-BULK-K:
W481911-10KG-K:
W481911-VAR-K:
W481911-25KG-K:
W481911-1KG-K:
W481911-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)