Merck
41707
Sigma-Aldrich
2-C-メチル-D-エリスリトール
≥90% (GC)
別名:
(2S,3R)-2-メチル- 1,2,3,4-テトラヒドロキシブタン, (2S,3R)-2-メチルブタン-1,2,3,4-テトロール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥138,000
¥138,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥138,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12O4
CAS番号:
分子量:
136.15
Beilstein:
5916602
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥138,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
(Carum ajowan fruit)
アッセイ
≥90% (GC)
フォーム
viscous liquid (clear)
colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@](O)(CO)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O4/c1-5(9,3-7)4(8)2-6/h4,6-9H,2-3H2,1H3/t4-,5+/m1/s1
InChI Key
HGVJFBSSLICXEM-UHNVWZDZSA-N
関連するカテゴリー
詳細
(2S,3R)-2-メチルブタン-1,2,3,4-テトロールは、果実アジョワンのメタノール抽出物中の糖質として特定されました。
生物化学的/生理学的作用
一般に原核細胞で検出される非メバロン酸MEP経路の代謝物で、イソプレノイド並びに非イソプレノイド様ビタミン類の前駆体です。この経路はヒトには存在しないので、感染症の治療薬の探索において細菌特異的な医薬品の開発に関心が集まっています。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの多様な単糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
41707-5MG-BULK:
41707-VAR:
41707-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jin-Zheng Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(1), 355-361 (2019-12-28)
The methylerythritol phosphate (MEP) pathway is responsible for producing isoprenoids, metabolites with essential functions in the bacterial kingdom and plastid-bearing organisms including plants and Apicomplexa. Additionally, the MEP-pathway intermediate methylerythritol cyclodiphosphate (MEcPP) serves as a plastid-to-nucleus retrograde signal. A suppressor
Gur Pines et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(9) (2020-05-15)
Drug resistance is a major healthcare challenge, resulting in a continuous need to develop new inhibitors. The development of these inhibitors requires an understanding of the mechanisms of resistance for a critical mass of occurrences. Recent genome editing technologies based
Incorporation of 2-C-methyl-D-erythritol, a putative isoprenoid precursor in the mevalonate-independent pathway, into ubiquinone and menaquinone of Escherichia coli.
Duvold, T., et al.
Tetrahedron Letters, 38, 6181-6184 (1997)
T Ishikawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 49(7), 840-844 (2001-07-18)
From the water-soluble portion of the methanol extract of the fruit of Carum ajowan (ajowan), which has been used as a spice and medicine, 25 compounds, including five new monoterpenoid glucosides, a new monoterpenoid, two new aromatic compound glucosides, and
Rong Guo et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 82(11), 1902-1910 (2018-08-22)
RT-qPCR has been widely used for gene expression analysis in recent years. The accuracy of this technique largely depends on the selection of suitable reference genes. In order to facilitate gene expression analysis in wild and cultivated Cannabis, the expression