Merck
296945
Sigma-Aldrich
シアノ水素化ホウ素ナトリウム 溶液
5.0 M in 1 M NaOH
別名:
ナトリウム シアノトリハイドロボレート, ナトリウム シアノボロハイドライド, ナトリウム ボロシアノハイドライド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥15,600
500 ML
¥55,400
¥15,600
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥15,600
500 ML
¥55,400
About This Item
化学式:
NaBH3CN
CAS番号:
分子量:
62.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,600
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
5.0 M in 1 M NaOH
密度
1.083 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na+].[H][B-]([H])([H])C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
InChI Key
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シアノ水素化ホウ素ナトリウムは、アルデヒド、ケトン、アセタール、エポキシド、イミンなどの多くの官能基に対する選択的で穏やかな還元試薬です。[1]
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 複素環アルデヒドからエステルへの直接変換(酸化挙動)
  • 還元的アミノ化反応
  • 分子内還元的環化反応
  • 還元反応
  • 二元推進剤用の自然発火液としての、ジシアノホウ酸イオン性溶液の調製
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296945-50ML:4548173131801
296945-BULK:
296945-500ML:4548173131795
296945-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2016)
Franklin Afinjuomo et al.
Pharmaceutics, 11(5) (2019-05-28)
The propensity of monocytes to migrate into sites of mycobacterium tuberculosis (TB) infection and then become infected themselves makes them potential targets for delivery of drugs intracellularly to the tubercle bacilli reservoir. Conventional TB drugs are less effective because of
Heather L Lord et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 44(2), 506-519 (2007-02-23)
Immunoaffinity solid phase microextraction (SPME) probes have been developed with antibodies specific for the benzodiazepine class of drugs, covalently immobilized to glass rods. This involved both purification of the polyclonal antibodies to isolate the drug-specific fraction, and optimization of the
Shinsuke Sando et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(16), 2633-2636 (2003-07-23)
We report here that unprotected carbohydrates (maltose, lactose, cellobiose, and maltoheptaose) can be attached to the aminoalkylated oligonucleotides under mild reductive-amination conditions (aqueous borate buffer, pH 8.0, NaBH(3)CN, 60 degrees C) without notable side reactions. Quadruplex-forming G-rich oligonucleotide, 5'-aminoalkyl d(TGGGGT)
Chika Wakita et al.
The Journal of biological chemistry, 284(42), 28810-28822 (2009-08-21)
4-Hydroxy-2-nonenal (HNE), a major racemic product of lipid peroxidation, preferentially reacts with cysteine residues to form a stable HNE-cysteine Michael addition adduct possessing three chiral centers. Here, to gain more insight into sulfhydryl modification by HNE, we characterized the stereochemical
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf