Merck
296635
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-DL-glutamic anhydride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9NO5
CAS番号:
分子量:
259.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
197-201 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)O1
InChI
1S/C13H9NO5/c15-10-6-5-9(13(18)19-10)14-11(16)7-3-1-2-4-8(7)12(14)17/h1-4,9H,5-6H2
InChI Key
ICDLEMPZXFCQEB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
296635-BULK:
296635-VAR:
296635-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)